Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Medelväggkantade provrör
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
8 ml
14 ml
18 ml
22 ml
28 ml
34 ml
55 ml
73 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Beskrivning
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för att ge överlägsen prestanda jämfört med neutralt borosilikat- och sodakalkglas och utmärkt kemisk resistens. Pyrex™ Borosilikatglas med medium väggkantade provrör är idealiska för mikrobiologiskt odlingsarbete.
- Kantade medelstora väggar: konstruerad för optimal prestanda
- Robust konstruktion: tillåter användning vid höga temperaturer upp till 500°C
- Överensstämmer med:ISO 4142
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4142 |
| Kapacitet (metrisk) | 55 ml |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Kvantitet | 100 pack |
| Kantad | Ja |
| Diameter (metrisk) | 24 mm |
| Produkttyp | Provrör |