Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas reagensflaskor med smal mun med glaspropp
Produktkod. 11397854
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 30
Varje
Produktkod. 11397854
Brand: Pyrex 1521/06D
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förvara reagenser, analytiska standarder och odlingsmedia i dessa glasreagensflaskor. Pyrex™ Borosilikatglas reagensflaskor med smal mun med glaspropp har utmärkt kemisk resistens och tål höga temperaturer.
  • Överensstämmer med ISO 4796-2
  • Levereras med fast glaspropp
  • Pyrex™ borosilikatglas med slipad hals
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Diameter (metrisk) Innerhals 19 mm
Material Borsilikatglas
Antal per förpackning 10/PK
Certifikat och efterlevnad ISO 4796-2
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 143 mm
Stängningsmaterial Glas
Stängningsstorlek 19/26 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Förslutningstyp Propp