Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyerkolv med smal hals
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
125 mL
150 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
Höjd (metrisk):
52 mm
60 mm
70 mm
85 mm
105 mm
117 mm
118 mm
131 mm
145 mm
156 mm
180 mm
220 mm
280 mm
310 mm
365 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
220 mm
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
79 mm
85 mm
87 mm
Kropp: 69 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Varje
Beskrivning
Används för ett brett utbud av laboratorieexperiment. Pyrex™ Borosilikatglas Erlenmeyer-kolv med smal hals är DIN ISO 1773 kompatibel.
- Överensstämmer med ISO 1773 och DIN 12353
- Erlenmeyer mönster
- Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas för högsta motståndskraft mot termisk chock och kemisk korrosion
- Vita emaljgraderingar och markeringsfläck
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 1773, DIN 12353 |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | Ja |
| Höjd (metrisk) | 180 mm |
| Form | Konisk |
| Skrivyta | Ja |
| Graderad | Ja |
| Diameter (metrisk) Yttre | 105 mm |
| Stängningsstorlek | 29 |