Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas med smal hals platt botten kokande kolv
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
12 L
20 L
Diameter (metrisk) Yttre:
50 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
237 mm
280 mm
300 mm
341 mm
Diameter (metrisk) Innerhals:
18 mm
30 mm
36 mm
45 mm
57 mm
60 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
110 mm
140 mm
170 mm
200 mm
250 mm
300 mm
340 mm
360 mm
465 mm
558 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 1773
- Platt underlag för att stå på bänkar och kokplattor mm
- Tillverkad av Pyrex™ glas för hög motståndskraft mot värmechock
- Utmärkt kemisk hållbarhet för kontamineringsfri prestanda
- Med vit emaljmarkeringsfläck
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 1773 |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 36 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 200 mm |
| Hals stil | Smal |
| Bottenform | Plan |
| Diameter (metrisk) Yttre | 131 mm |