Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Plain Column
Ideal for educational use. Simple and economical column.
Marque: Pyrex 3775/02M
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- With chemically resistant glass sintered disc
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
Spécification
Body O.D: 14mm | |
355 mm excluding stem, 45 mm stem | |
Borosilicate Glass |
8 mm | |
30 mL | |
Plain Column |