Läs mer
Pyrex™ Borosilikatglas rundbottnat odlingsrör med skruvlock
Produktkod. 13058413
Kapacitet (metrisk):
9 ml
11 ml
14 ml
15 ml
19 ml
20 ml
28 ml
36 ml
40 ml
50 ml
70 ml
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Varje
Produktkod. 13058413
Brand: Pyrex 1636/42MP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Idealisk för odlingsarbete med PBT-skruvlock och PTFE-fodrad gummiskiva. Pryex™ odlingsrör finns i ett brett utbud av storlekar för att möta dina behov.
Idealisk för odlingsarbete med PBT-skruvlock och PTFE-fodrad gummiskiva. Pryex™ odlingsrör finns i ett brett utbud av storlekar för att möta dina behov.
  • Idealisk för odlingsarbete
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
  • Hög motståndskraft mot angrepp från vatten minskar urlakning av föroreningar som kan orsaka pH-förändringar
  • Fenoliska skruvlock med inert PTFE-fodrad gummiskiva
  • Locket tål upprepade torrvärme- och ångsteriliseringscykler (121°C i två timmar)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Fenol
Kapacitet (metrisk) 36 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borsilikatglas
För användning med Idealisk för odlingsarbete
Inkluderar Skruvlock
Liner material PTFE
Trådstorlek 25 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) 26 mm
Förslutningstyp Skruvlock