Läs mer
Pyrex™ Urglasögon av borosilikatglas
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Tillverkad av värmebeständig Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Urglasögon av borosilikatglas används för förångningsarbete och för att täcka uppvärmda bägare. Brandpolerade kanter minskar flisning och brott.
- For evaporation work and covering heated beakers
- Manufactured from heat resisting Pyrex™ borosilicate glass
- Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Flat |
| Material | Borosilicate Glass |
| Form | Round |
| Typ | Watch Glass |
| För användning med (applikation) | Evaporation Work and Covering Heated Beakers |
| Invändig finish | Polished |
| Diameter (metrisk) | 250 mm |