Läs mer
Pyrex™ Urglasögon av borosilikatglas
Produktkod. 11367824
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11367824
Brand: Pyrex 1060/24D
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av värmebeständig Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Urglasögon av borosilikatglas används för förångningsarbete och för att täcka uppvärmda bägare. Brandpolerade kanter minskar flisning och brott.
  • For evaporation work and covering heated beakers
  • Manufactured from heat resisting Pyrex™ borosilicate glass
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Flat
Material Borosilicate Glass
Form Round
Typ Watch Glass
För användning med (applikation) Evaporation Work and Covering Heated Beakers
Invändig finish Polished
Diameter (metrisk) 250 mm