Läs mer
Pyrex™ Urglasögon av borosilikatglas
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Tillverkad av värmebeständig Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Urglasögon av borosilikatglas används för förångningsarbete och för att täcka uppvärmda bägare. Brandpolerade kanter minskar flisning och brott.
- För indunstningsarbete och täckning av uppvärmda bägare
- Tillverkad av värmebeständig Pyrex™ borosilikatglas
- Brandpolerade kanter för att minska flisning och brott
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Material | Borsilikatglas |
| Form | Rund |
| Typ | Watch Glass |
| För användning med (applikation) | Indunstningsarbete och täckning av uppvärmda bägare |
| Invändig finish | Polerad |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |