Learn More
Pyrex™ Erlenmeyerkolv med bred hals
Product Code. 12529125
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Höjd (metrisk):
85 mm
110 mm
140 mm
175 mm
220 mm
275 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
48 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
153 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Product Code. 12529125
missing translation for 'mfr': Pyrex 1140/18D
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas med vita emaljerade graderingar.
Tillverkad av PyrexTM borosilikatglas med vita emaljerade graderingar.
  • Överensstämmer med DIN ISO 24450
  • Erlenmeyer mönster
  • Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
  • Utmärkt termisk prestanda
  • Hög motståndskraft mot kemiska angrepp
  • Vita emaljgraderingar och markeringsfläck
  • Graderad till kapacitet
  • Tryckt med spårningskod för nedladdningsbart batchcertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad ISO 24450, DIN 12385
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Material Borsilikatglas
Examen Ja
Höjd (metrisk) 275 mm
Inkluderar Ungefärliga examen
Form Konisk
Skrivyta Ja
Graderad Ja
Diameter (metrisk) Yttre 153 mm
Stängningsstorlek 62