Läs mer
Pyrex™ Vid hals rund botten kokande kolv
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 30
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Complies with ISO 24450 and DIN 12353
- With wide neck to facilitate addition of solid samples etc
- Resistant to chemical corrosion and thermal shock
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Innerhals | 80 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 6 L |
| Material | Borosilicate Glass |
| Höjd (metrisk) | 355 mm |
| Antal per förpackning | 10 |
| Bottenform | Round |
| Diameter (metrisk) Yttre | Bulb: 206 mm |