Läs mer
Pyrex™ Vid hals rund botten kokande kolv
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Paket med 30
Paket med 5
Varje
Beschreibung
- Överensstämmer med ISO 24450 och DIN 12353
- Med bred hals för att underlätta tillsats av fasta prover etc
- Beständig mot kemisk korrosion och termisk chock
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | ISO 24450, DIN 12353 |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 260 mm |
| Hals stil | Bred |
| Bottenform | Rund |
| Diameter (metrisk) Yttre | 165 mm |
| Stängningsstorlek | 67 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur