Läs mer
Pyrex™ Vid hals rund botten kokande kolv
Produktkod. 15587660
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 30
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15587660
Brand: Pyrex 1120/26D
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av borosilikatglas
  • Complies with ISO 24450 and DIN 12353
  • With wide neck to facilitate addition of solid samples etc
  • Resistant to chemical corrosion and thermal shock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 24450, DIN 12353
Kapacitet (metrisk) 4 L
Material Borosilicate Glass
Höjd (metrisk) 315 mm
Hals stil Wide
Bottenform Round
Diameter (metrisk) Yttre 207 mm
Stängningsstorlek 67