Läs mer
Corning™ PYREX™ Kloningscylindrar
Produktkod. p-176603 Handla allt Corning Produkter
Diameter (metrisk):
6 mm
8 mm
10 mm
Höjd (metrisk):
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Produktkod. 12700668
Brand: Corning™ 31666
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapa identiska celler genom att omge en enda cell eller grupp av celler
Klona en enda cell eller grupp av celler genom att omge dem med denna glascylinder. Doppa änden av cylindern i ett sterilt silikonfett innan du trycker till botten av en odlingskolv för att skapa en isolerad brunn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) 6 mm
Höjd (metrisk) 8 mm
Sterilitet Icke-steril
Diameter (engelska) 0,23 tum
Produkttyp Kloningscylinder
Höjd (engelska) 0,31 tum.