Läs mer
Pyrex™ Cylindrical Funnel with Micro Sintered Glass Disc
Kapacitet (metrisk):
8 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- With 15mm diameter sintered disc
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 8 ml |
| Diameter (metrisk) skaft | 8mm |
| Material | Pyrex Glass, Borosilicate Glass |
| Höjd (metrisk) | 135 mm |
| För användning med (applikation) | For filtering small amounts of material |
| Diameter (metrisk) skiva | 15mm |
| Inkluderar | Sintered glass disc |
| Längd (metrisk) skaft | 40mm |
| Porositet | 3 |
| Produkttyp | Micro filter funnel |