Läs mer
Corning™ PYREX™ Serologiska engångspipetter av glas, sterila
Handla allt Corning ProdukterBeskrivning
Packad för att ge enkel åtkomst till flera pipetter samtidigt utan att förorena hela höljet. Corning™ Pyrex™ Serologiska engångspipetter av glas erbjuder långa, smala, avsmalnande spetsar för att pipetteringen ska gå snabbare och enklare.
Dessa pipetter är designade för användare med större volymer och är kalibrerade ''att leverera'' med utblåsning och är packade för att ge enkel åtkomst till flera pipetter åt gången utan att kontaminera hela höljet. Liknar Cat. nr 7077, förutom multipack i plastpåsar. Ny ISO färgkodning trycks direkt på rivremsan för enkel identifiering efter storlek. Hänvisning: ASTM E-714.
Pipettera inte genom munnen. Vi föreslår att du använder en mekanisk pipettering.
Beställningsinfo
Multipackad i plastpåsar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E714 |
| Material | Borsilikatglas |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.01 mL |
| Längd (engelska) | 11,41 tum. |
| Negativa examen | 0.2 mL |
| Tipsstil | Rund |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Visa mer |