Läs mer
Corning™ PYREX™ Serologiska engångspipetter av glas, sterila
Produktkod. 10353423 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Negativa examen:
0.2 mL
1 mL
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 120
Paket med 250
Paket med 720
Produktkod. 10353423
Brand: Corning™ 70781CN
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Packad för att ge enkel åtkomst till flera pipetter samtidigt utan att förorena hela höljet. Corning™ Pyrex™ Serologiska engångspipetter av glas erbjuder långa, smala, avsmalnande spetsar för att pipetteringen ska gå snabbare och enklare.
Dessa pipetter är designade för användare med större volymer och är kalibrerade ''att leverera'' med utblåsning och är packade för att ge enkel åtkomst till flera pipetter åt gången utan att kontaminera hela höljet. Liknar Cat. nr 7077, förutom multipack i plastpåsar. Ny ISO färgkodning trycks direkt på rivremsan för enkel identifiering efter storlek. Hänvisning: ASTM E-714.
Pipettera inte genom munnen. Vi föreslår att du använder en mekanisk pipettering.
Beställningsinfo
Multipackad i plastpåsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E714
Material Borsilikatglas
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.01 mL
Längd (engelska) 11,41 tum.
Negativa examen 0.2 mL
Tipsstil Rund
Volym (engelska) 0,03 oz.
Färg Gult
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 290 mm
Typ Serologisk pipett