Läs mer
Corning™ PYREX™ Individuellt förpackade serologiska glaspipetter för engångsbruk, sterila
Produktkod. 11313845 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Negativa examen:
0.2 mL
1 mL
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 120
Paket med 180
Paket med 600
Paket med 720
Paket med 800
Produktkod. 11313845
Brand: Corning™ 707710N
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kalibrerad för att leverera (TD) med utblåsning. Corning™ Pyrex™ Individuellt förpackade serologiska glaspipetter för engångsbruk erbjuder långa, smala, avsmalnande spetsar för att pipetteringen ska gå snabbare och enklare.
Dessa pipetter, kalibrerade ''Att leverera'' med utblåsning, erbjuder långa, smala, avsmalnande spetsar för att pipetteringen ska gå snabbare och enklare. Alla pipetter har negativa graderingar och brandpolerade spetsar för gradfria, jämna flödeshastigheter. Lättöppnade Steri-ViewTM-omslag (papper på en sida, plast på en sida) har färgkodade storlekar tryckta direkt på papperet för enkel identifiering efter storlek. Färger överensstämmer med ISO standarder. Hänvisning: ASTM E-714.
Pipettera inte genom munnen. Vi föreslår att du använder en mekanisk pipettering.
Beställningsinfo
Individuellt förpackad i lättöppning Steri-View™ omslag eller multipackade i plastpåsar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E714
Material Glas
Graderad Ja
Examen 0.1 mL
Negativa examen 2 mL
Tipsstil Rund
Volym (engelska) 0,33 oz.
Färg Orange
Volym (metrisk) 10 mL
Längd (metrisk) 290 mm
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk