Läs mer
Corning™ PYREX™ Engångsglasrör med rund botten utan kant
Produktkod. 13023073 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28,5 ml
36 ml
Längd (metrisk):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
Produktkod. 13023073
Brand: Corning™ 9944510
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar. Corning™ PYREX™ Engångsglasrör med rund botten är designade för både vävnadsodling och allmänt bakteriologiskt arbete.
Dessa engångsodlingsrör är förpackade för din bekvämlighet i lättöppnade, lättanvända förpackningar. De tre små storlekarna kommer i ett dispenserarrangemang, och de större storlekarna är bulkpackade. Tillverkad av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar som potentiellt läcker från soda-kalkglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Längd (metrisk) 75 mm
Material Borsilikatglas
Disponibel Engångsbruk
För användning med För vävnadsodlingsarbete och allmän bakteriologisk användning
Etiketttyp Hold (Håll)
Förpackning Slumpmässig
Kantad Nej
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 10 mm
Produkttyp Odlingsrör