Läs mer
Pyrex™ Utjämnande glastratt med PTFE-nyckel
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 4800, typ 4
- Med utbytbar PTFE-nyckel för fettfri prestanda
- Dubbel graderad skala som visar volymen vätska som finns/levereras
- Skaft inuti konen för enkel montering Quickfit™ församlingar
- Gradering i vit emalj
- Levereras med ihålig glaspropp
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Graderad | Ja |
| Produkttyp | Tryckutjämnande tratt |