Läs mer
Corning™ PYREX™ Smal mun Kraftig glas Erlenmeyer kolv
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
4 L
6 L
Inkluderar:
Ingen propp
No Stopper
Propp
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Beskrivning
Tillverkad av PYREX™ för hållbarhet. Erlenmeyer-stil, robust bearbetad toppfinish och smal mun.
Använd dessa kolvar för en mängd olika applikationer. PYREX™ Narrow Neck Heavy Duty Erlenmeyer-flaskor är designade för längre livslängd och ökad användarsäkerhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Toppstil: Förstärkt bearbetad |
| Diameter (engelska) Yttre | 3,97 tum. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Graduation Range | 100 till 500 ml |
| Examen | 50 mL |
| Höjd (engelska) | 6,9 tum. |
| Höjd (metrisk) | 17.6 cm |
| Inkluderar | Ingen propp |
| Hals stil | Smal mun |
| Visa mer |