Läs mer
Corning™ PYREX™ Smal mun Kraftig glas Erlenmeyer kolv
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
4 L
6 L
Inkluderar:
Ingen propp
No Stopper
Propp
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Beskrivning
Tillverkad av PYREX™ för hållbarhet. Erlenmeyer-stil, robust bearbetad toppfinish och smal mun.
Använd dessa kolvar för en mängd olika applikationer. PYREX™ Narrow Neck Heavy Duty Erlenmeyer-flaskor är designade för längre livslängd och ökad användarsäkerhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Gummi |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | Ja |
| Höjd (metrisk) | 360 mm |
| Inkluderar | Propp |
| Hals stil | Smal mun |
| nr per ärende | 4/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Form | Konisk |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido