Läs mer
Corning™ PYREX™ Smal mun Kraftig glas Erlenmeyer kolv
Produktkod. 10537860
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
4 L
6 L
Inkluderar:
Ingen propp
No Stopper
Propp
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10537860
Brand: Corning™ 49801L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av PYREX™ för hållbarhet. Erlenmeyer-stil, robust bearbetad toppfinish och smal mun.
Use these flasks for a variety of applications. PYREX™ Narrow Neck Heavy-Duty Erlenmeyer Flasks are designed for longer life and increased user safety.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Top style: Reinforced tooled
Diameter (engelska) Yttre 5.07 in.
Kapacitet (metrisk) 1 L
Material Borosilicate Glass
Graduation Range 250 to 1000 mL
Examen 50 mL
Höjd (engelska) 8.5 in.
Höjd (metrisk) 21.6 cm
Inkluderar No Stopper
Hals stil Narrow Mouth
nr per ärende 24/Cs.
Antal per förpackning 6/Pk.
Skrivyta Large Enamel Marking
Disponibel Reusable
Mun stil Narrow
Sterilitet Non-sterile
Diameter (metrisk) Yttre 129 mm
Stängningsstorlek 9