Läs mer
Corning™ PYREX™ Smal mun Kraftig glas Erlenmeyer kolv
Produktkod. 12599995
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
4 L
6 L
Inkluderar:
Ingen propp
No Stopper
Propp
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Produktkod. 12599995
Brand: Corning™ 498050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av PYREX™ för hållbarhet. Erlenmeyer-stil, robust bearbetad toppfinish och smal mun.
Använd dessa kolvar för en mängd olika applikationer. PYREX™ Narrow Neck Heavy Duty Erlenmeyer-flaskor är designade för längre livslängd och ökad användarsäkerhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Toppstil: Förstärkt bearbetad
Diameter (engelska) Yttre 2 tum
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borsilikatglas
Graduation Range 20 till 50 ml
Examen 10 mL
Höjd (engelska) 3,07 tum.
Höjd (metrisk) 7.8 cm
Inkluderar Ingen propp
Hals stil Smal mun
nr per ärende 48/Cs.
Antal per förpackning 12/Pk.
Skrivyta Stor emaljmärkning
Disponibel Återanvändbar
Mun stil Smal
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) Yttre 51 mm
Stängningsstorlek 1