Läs mer
Pyrex™ Glascylinder med polyetenpropp
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
Beskrivning
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas och polyeten för styrka, stabilitet och överlägsen kemikaliebeständighet. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyetenpropp är en utmärkt anordning för att mäta och blanda vätskor i ett laboratorium.
- Borosilikatglascylinder: vit emaljgradering för optimal synlighet
- Sexkantig bas: förbättrar stabiliteten
- Utbytbar: polyetenpropp
- Klass B
- Överensstämmer med: ISO 4788
Specifikationer
Specifikationer
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Vitt |
| Form | Rund |
| Typ | Graderad cylinder |
| Tolerans | ±0,2 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4788, BS 604, DIN 12680 |
| Klass | B |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Höjd (metrisk) | 159 mm |
| Visa mer |