Läs mer
Pyrex™ Glascylinder med polyetenpropp och avtagbar fot
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Examen:
0.5 mL
1 mL
2 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Descripción
Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas och polyeten för styrka, stabilitet och överlägsen kemikaliebeständighet. Pyrex™ Borosilikatglascylinder med polyetenpropp och avtagbar fot är en utmärkt anordning för att mäta och blanda vätskor i ett laboratorium.
- Borosilikatglascylinder: vit emaljgradering för optimal synlighet
- Sexkantig avtagbar polyetenfot: absorberar stötar, minskar brott och ger stabilitet
- Utbytbar: polyetenpropp
- Klass B
- Överensstämmer med: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Reservdelar: finns separat
Especificaciones
Especificaciones
| Bastyp | Hexagonal |
| Skala Färg | Vitt |
| Form | Rund |
| Typ | Graderad cylinder |
| Tolerans | ±1 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Klass | B |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Höjd (metrisk) | 195 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido