Läs mer
PYREX™ Graderade cylindrar av borosilikatglas
Produktkod. p-8002591
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Produktkod. 12682042
Brand: Pyrex 32801L
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckt med blå emaljgradering för ökad synlighet. Pyrex™ Borosilikatglascylindrar i hög form ger överlägsen kemisk resistens.
  • Sexkantig bas ger stabilitet
  • Kraftig konstruktion ökar mekanisk styrka och minskar brott (sänker kostnaden och förbättrar användarsäkerheten)
  • Kraftig pärlformad kant och pip möjliggör ren och enkel dispensering
  • Klass B
  • Överensstämmer med ISO 4788
Uppfyller: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Blått
Form Rund
Typ Graderad cylinder
Tolerans ±10 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klass B
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Höjd (metrisk) 465 mm
skala Blå emalj
Examen 10 mL