Läs mer
Pyrex™ Graderad glascylinder, klass A, fungerar certifierad
Produktkod. 11333554
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11333554
Brand: Pyrex 3201/12WC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas. Pyrex™ Graderade glascylindrar, klass A, Works Certified är individuellt testade och levereras med certifikat som visar exakt volym på 5 punkter på skalan.
  • Funktioner: robust sexkantig bas, vita keramiska markeringar, brett utbud av kapaciteter
  • Klass A: överensstämmelse certifierad enligt tyska kalibreringsföreskrifter, präglad med överensstämmelsesymbol H
  • Batchcertifiering: inskriven med individuellt serienummer för spårbarhet till nationella standarder
  • Uppfyller: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Skala Färg Vitt
Form Rund
Certifikat och efterlevnad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klass A
Höjd (engelska) 13,18 tum.
Höjd (metrisk) 335 mm
Toleransmått ±1 ml
Typ Graderad cylinder
Material Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Inkluderar Certifikat som visar exakt volym på 5 punkter på skalan
skala Vit emalj
Examen 2 mL