Läs mer
Pyrex™ Graderad cylinder av glas, klass A
Produktkod. 11903789
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11903789
Brand: Pyrex 3201/02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas. Pyrex™ Graderad glascylinder, klass A är skalad med vita emaljgraderingar för hög synlighet mot vätskor av alla färger. Konstruerade med en sexkantig bas, är de robusta cylindrarna tillgängliga i ett brett utbud av kapaciteter.
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas. Pyrex™ Glascylindrar, klass A är skalade med vita emaljgraderingar för hög synlighet mot vätskor av alla färger. Konstruerade med en sexkantig bas, är de robusta cylindrarna tillgängliga i ett brett utbud av kapaciteter.
  • Features: sturdy hexagonal base, white ceramic markings, wide range of capacities
  • Class A: conformity certified to German calibration regulations, imprinted with conformity symbol "H" 
  • Batch certification: inscribed with individual serial number for traceability to national standards
  • Complies: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Skala Färg White
Form Round
Typ Graduated Cylinder
Tolerans ±0.05 mL
Material Borosilicate Glass
Certifikat och efterlevnad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klass A
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Höjd (metrisk) 115 mm
skala White enamel
Examen 0.1 mL