Läs mer
Pyrex™ Graderad cylinder av glas, klass A
Produktkod. 11903789
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 11903789
Brand: Pyrex 3201/02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas. Pyrex™ Graderad glascylinder, klass A är skalad med vita emaljgraderingar för hög synlighet mot vätskor av alla färger. Konstruerade med en sexkantig bas, är de robusta cylindrarna tillgängliga i ett brett utbud av kapaciteter.
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas. Pyrex™ Glascylindrar, klass A är skalade med vita emaljgraderingar för hög synlighet mot vätskor av alla färger. Konstruerade med en sexkantig bas, är de robusta cylindrarna tillgängliga i ett brett utbud av kapaciteter.
  • Features: sturdy hexagonal base, white ceramic markings, wide range of capacities
  • Class A: conformity certified to German calibration regulations, imprinted with conformity symbol "H" 
  • Batch certification: inscribed with individual serial number for traceability to national standards
  • Complies: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Bastyp Hexagonal
Skala Färg White
Form Round
Typ Graduated Cylinder
Tolerans ±0.05 mL
Material Borosilicate Glass
Certifikat och efterlevnad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klass A
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Höjd (metrisk) 115 mm
skala White enamel
Examen 0.1 mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato