Läs mer
Pyrex™ Gooch degeladapter
Produktkod. 11367984
Höjd (metrisk):
60 mm
68 mm
78 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11367984
Brand: Pyrex 3690/02M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För tillämpningar som filtrering och tvättning av fällningar före torkning
  • Gör att Gooch-deglar kan monteras på en Büchner-filterkolv
  • Användbar för att filtrera och tvätta utfällningar före torkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Användbar för att filtrera och tvätta utfällningar före torkning
För användning med (utrustning) Gooch degel
Höjd (engelska) 2,36 tum.
Höjd (metrisk) 60 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Gooch adapter