Läs mer
Pyrex™ Gooch degeladapter
Produktkod. 12693202
Höjd (metrisk):
60 mm
68 mm
78 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 12693202
Brand: Pyrex 3690/08M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För tillämpningar som filtrering och tvättning av fällningar före torkning
  • Gör att Gooch-deglar kan monteras på en Büchner-filterkolv
  • Användbar för att filtrera och tvätta utfällningar före torkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Användbar för att filtrera och tvätta utfällningar före torkning
För användning med (utrustning) Gooch degel
Höjd (engelska) 3,07 tum.
Höjd (metrisk) 78 mm
Material Borsilikatglas
Produkttyp Gooch adapter