Läs mer
PYREX™ Grova Griffin-bägare
Beschreibung
Mät vätskor med robust, hållbart, förstärkt glas. Pyrex™ grova Griffin-bägare av borosilikatglas finns i flera olika storlekar
Mät vätskor med robust, hållbart, förstärkt glas. Pyrex™ grova Griffin-bägare av borosilikatglas finns i flera olika storlekar.
Kraftiga bägare som är särskilt designade för att erbjuda den bästa mekaniska styrkan under hårda förhållanden, exempelvis mekaniserade tvättningar. För enkelhetens skull har bägarna på 250 till 4 000 ml en dubbelt graderad metrisk skala för att indikera deras ungefärliga innehåll. Alla storlekar har en extra stor markeringspunkt.
Compliance
Designad enligt kraven i ASTM™ E 960.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (engelska) | 5,07 oz. |
| Diameter (engelska) Yttre | 2,24 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5.7 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | Ger den bästa mekaniska styrkan under hårda förhållanden, exempelvis mekaniserade tvättningar |
| Graduation Range | 20 till 140 ml |
| Höjd (engelska) | 3,38 tum. |
| Höjd (metrisk) | 8.6 cm |
| Ökar | 20 mL |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.