Läs mer
PYREX™ Grova Griffin-bägare
Produktkod. 10343010
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
4000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10343010
Brand: Pyrex 10033L
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning under hårda förhållanden, exempelvis mekaniserad tvättning
Mät vätskor med robust, hållbart, förstärkt glas. Pyrex™ grova Griffin-bägare av borosilikatglas finns i flera olika storlekar
Mät vätskor med robust, hållbart, förstärkt glas. Pyrex™ grova Griffin-bägare av borosilikatglas finns i flera olika storlekar.
Kraftiga bägare som är särskilt designade för att erbjuda den bästa mekaniska styrkan under hårda förhållanden, exempelvis mekaniserade tvättningar. För enkelhetens skull har bägarna på 250 till 4 000 ml en dubbelt graderad metrisk skala för att indikera deras ungefärliga innehåll. Alla storlekar har en extra stor markeringspunkt.
Uppfyllande
Designad enligt kraven i ASTM™ E 960.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 170 mm
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 230 mm
Kvantitet 1/Pk.
Typ Bägare
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 3819, DIN 12231, ASTM E960
skala Vit dubbel skala
Stil Griffin