Läs mer
PYREX™ Grova Griffin-bägare
Produktkod. 10734192
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
4000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10734192
Brand: Pyrex 1003250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning under hårda förhållanden, exempelvis mekaniserad tvättning
Mät vätskor med robust, hållbart, förstärkt glas. Pyrex™ grova Griffin-bägare av borosilikatglas finns i flera olika storlekar
Mät vätskor med robust, hållbart, förstärkt glas. Pyrex™ grova Griffin-bägare av borosilikatglas finns i flera olika storlekar.
Kraftiga bägare som är särskilt designade för att erbjuda den bästa mekaniska styrkan under hårda förhållanden, exempelvis mekaniserade tvättningar. För enkelhetens skull har bägarna på 250 till 4 000 ml en dubbelt graderad metrisk skala för att indikera deras ungefärliga innehåll. Alla storlekar har en extra stor markeringspunkt.
Uppfyllande
Designad enligt kraven i ASTM™ E 960.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Diameter (engelska) Yttre 2,92 tum
Diameter (metrisk) Yttre 7.43 cm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Ger den bästa mekaniska styrkan under hårda förhållanden, exempelvis mekaniserade tvättningar
Graduation Range 25 till 200 ml
Höjd (engelska) 3,54 tum
Höjd (metrisk) 9 cm
Ökar 25 mL
Etiketttyp Extra stor markering
Kvantitet 12 st
Typ Bägare
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ASTM E960
skala Dubbelt graderad metrisk skala
Stil Griffin