Läs mer
PYREX™ Grova Griffin-bägare
Beskrivning
Mät vätskor med robust, hållbart, förstärkt glas. Pyrex™ grova Griffin-bägare av borosilikatglas finns i flera olika storlekar
Mät vätskor med robust, hållbart, förstärkt glas. Pyrex™ grova Griffin-bägare av borosilikatglas finns i flera olika storlekar.
Kraftiga bägare som är särskilt designade för att erbjuda den bästa mekaniska styrkan under hårda förhållanden, exempelvis mekaniserade tvättningar. För enkelhetens skull har bägarna på 250 till 4 000 ml en dubbelt graderad metrisk skala för att indikera deras ungefärliga innehåll. Alla storlekar har en extra stor markeringspunkt.
Uppfyllande
Designad enligt kraven i ASTM™ E 960.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 180 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 300 mm |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Typ | Bägare |
| Graderad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3819, DIN 12231, ASTM E960 |
| skala | Vit dubbel skala |
| Stil | Griffin |