Läs mer
Pyrex™ Labware Klass AS Borosilikatglasbyrett
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tillverkad av precisionsrör (borosilikatglas) för hög noggrannhet och överensstämmer med ISO 385 standarder. Pyrex™ Labware Klass AS Borosilikatglasburet inkluderar fettfri utbytbar PTFE-nyckel med 1,5 mm hål. Examen i vitt
- Överensstämmer med ISO 385
- Tillverkad av precisionsrör (borosilikatglas) för hög noggrannhet
- Varje byrett har en+ 30-tals väntetid innan slutavläsning kan göras
- Gradering i vit emalj för ökad synlighet med mörka lösningar
- Fettfri utbytbar PTFE-nyckel med 1,5 mm hål
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Längd (metrisk) | 870 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | 0.02 mL |
| Inkluderar | PTFE Nyckel Avstängningskran |
| skala | Vitt |
| Kranmaterial | PTFE |
| Tolerans | ±0,1 ml |
| Typ | Buret |
| Klass | Klass AS |
| Visa mer |