Läs mer
Pyrex™ Labware Klass AS Borosilikatglas Buret Works Certifierad
Produktkod. p-8002597
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12493471
Brand: Pyrex 3295/28ASWC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglasrör med precision för hög noggrannhet. Pyrex™ Labware Klass AS Borosilicate Glass Buret Works Certified är individuellt testad och levereras med certifikat som visar exakt utmatad volym vid tre punkter på t.
  • Överensstämmer med ISO 385
  • Individuellt testad och försedd med certifikat som visar exakt utmatad volym vid tre punkter på skalan
  • Individuellt serienummer och certifikat ger fullständig spårbarhet till nationella standarder
  • Varje byrett har en+ 30-tals väntetid innan slutavläsning kan göras
  • Tillverkad av borosilikatglasrör med precision för hög noggrannhet
  • 1,5 mm PTFE-nyckel som inte kräver smörjning
  • Vita emaljgraderingar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Längd (metrisk) 870 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.2 mL
Inkluderar PTFE-stoppkrannyckel
skala Vitt
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,1 ml
Typ Buret
Klass Klass AS
Certifikat och efterlevnad ISO 385