Läs mer
Pyrex™ Labware Klass AS Borosilikatglas Schellbach Byrett med PTFE-nyckel
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Examen:
0,05 ml
0,1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 385
- Gradering och inskriptioner i blå emalj
- Schellbach byrettrör med vertikal vit rand och centralt blått band - Underlättar exakt avläsning av menisken - exakt position för menisken är tydligt definierad där det blå bandet delar sig i ett brett och smalt band
- Med tratttopp för att göra fyllningen enklare och säkrare
- Varje byrett har en+ 30-tals väntetid innan slutavläsning kan göras
- Tillverkad av kemiskt beständigt borosilikatglas
- Fettfri utbytbar PTFE-nyckel med 1,5 mm hål
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Längd (metrisk) | 820 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | 0,05 ml |
| Inkluderar | PTFE-nyckel med 1,5 mm hål |
| skala | Blått |
| Kranmaterial | PTFE |
| Tolerans | ±0,03 ml |
| Typ | Schellbach Buret |
| Klass | Klass AS |
| Visa mer |