Läs mer
Pyrex™ Labware Klass B borosilikatglasbyrett med PTFE-nyckel
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 385
- Utrustad med utbytbara PTFE-nycklar för fettfri prestanda, med 1,5 mm hål
- Vita emaljgraderingar för god synlighet med mörkfärgade lösningar
- Tillverkad av borosilikatglas för ökad kemikalieresistens
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Längd (metrisk) | 870 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | 0.02 mL |
| Inkluderar | PTFE Nyckel Avstängningskran |
| skala | Vitt |
| Kranmaterial | PTFE |
| Tolerans | ±0,2 ml |
| Typ | Buret |
| Klass | Klass B |
| Visa mer |