Läs mer
Pyrex™ Labware Klass B borosilikatglasbyrett med PTFE-nyckel
Produktkod. 12134222
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12134222
Brand: Pyrex 3295/02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemiskt resistent borosilikatglas och överensstämmer med ISO 385 standarder. Pyrex™ Labware Klass B borosilikatglasbyrett med PTFE-nyckel innehåller vita emaljgraderingar för god synlighet med mörkfärgade lösningar.
  • Överensstämmer med ISO 385
  • Utrustad med utbytbara PTFE-nycklar för fettfri prestanda, med 1,5 mm hål
  • Vita emaljgraderingar för god synlighet med mörkfärgade lösningar
  • Tillverkad av borosilikatglas för ökad kemikalieresistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Längd (metrisk) 820 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.02 mL
Inkluderar PTFE Nyckel Avstängningskran
skala Vitt
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,05 ml
Typ Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad ISO 385