Läs mer
PYREX™ Labware Klass B borosilikatglasbyrett med PTFE Rotaflo™ Kran
Produktkod. 11303544
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11303544
Brand: Pyrex 3298/02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av borosilikatglas och överensstämmer med ISO 385 standarder. Pyrex™ Labware Klass B Borosilikatglasbyrett med Rotaflo™ Kran ger fettfri prestanda och fin droppvis kontroll. Flaska ingår ej.
  • Överensstämmer med ISO 385
  • Enkel fyllning och automatisk nollställning - Kläm på polyetenflaskan för att fylla byretten - Släpp trycket för att låta överflödig vätska rinna tillbaka till flaskan och ställ in byretten på noll
  • Med PTFE Rotaflo™ kran för fettfri prestanda och fin droppvis kontroll
  • 3 mm hål i PTFE-nyckel
  • Gradering i vit emalj
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Byretter och flaskor bör beställas separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
Inkluderar 3 mm hål PTFE Nyckel, PTFE Rotaflo Kran
skala Vitt
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,1 ml
Typ Automatisk Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad ISO 385