Läs mer
PYREX™ Labware Klass B borosilikatglasbyrett med PTFE Rotaflo™ Kran
Kapacitet (metrisk):
10 ml
20 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Överensstämmer med ISO 385
- Enkel fyllning och automatisk nollställning - Kläm på polyetenflaskan för att fylla byretten - Släpp trycket för att låta överflödig vätska rinna tillbaka till flaskan och ställ in byretten på noll
- Med PTFE Rotaflo™ kran för fettfri prestanda och fin droppvis kontroll
- 3 mm hål i PTFE-nyckel
- Gradering i vit emalj
- Tillverkad av borosilikatglas
- Byretter och flaskor bör beställas separat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | 0.1 mL |
| Inkluderar | 3 mm hål PTFE Nyckel, PTFE Rotaflo Kran |
| skala | Vitt |
| Kranmaterial | PTFE |
| Tolerans | ±0,1 ml |
| Typ | Automatisk Buret |
| Klass | Klass B |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 385 |