Läs mer
Pyrex™ Lågformade Griffin-bägare
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
10 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 4
Varje
Beskrivning
Mät vätskor på bänkskiva eller värmeplatta utan rädsla för kemiska angrepp. Pyrex™ lågformade Griffin-bägare finns i en mängd olika storlekar med vita nyanser och markeringsfläckar.
- Överensstämmer med ISO 3819 och DIN 12331
- Tillverkad av Pyrex™ borosilikatglas
- Utmärkt termisk prestanda
- Hög motståndskraft mot kemiska angrepp
- Vita graderingar och märkningsfläck
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 26 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 35 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Typ | Bägare |
| Graderad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3819, DIN 12331 |
| skala | Vit graderad skala |