Läs mer
Pyrex™ Reagensflaska med smal mun
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
1000 mL
15,000 mL
20,000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Packungsgröße:
Paket med 10
Varje
Beschreibung
Tillverkad av Pyrex™ överlägsen styrka borosilikatglas. Pyrex™ Borosilikatglas Reagensflaskor med smal mun är idealiska för förvaring av kemikalier i laboratoriet. Använd gummiproppar (ingår ej) för att säkra.
- Oslipad hals för användning med gummiproppar (medföljer ej)
- Borosilikatglas ger stark kemikaliebeständighet
- Överensstämmer med ISO 4796
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Hals-ID (metrisk) | 44mm |
| Kvantitet | Varje |
| Halsfinish | Oslipad |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4796 |
| Förslutning ingår | Nej |
| Mun | Smal |
| Höjd (metrisk) | 315 mm |
| Diameter (metrisk) | 187 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur