Läs mer
Pyrex™ Roux kultur off-set hals kolvar
Kapacitet (metrisk):
600 mL
1200 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Tillverkad av kemiskt inert Pyrex glas för en föroreningsfri miljö
- Tål upprepad autoklavering /li>
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1200 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (applikation) | Idealisk för odlingsarbete |
| Hals stil | Offset |
| Antal per förpackning | 10 |