Läs mer
Pyrex™ Separeringstratt med lång leveransstam och PTFE-nyckel
Produktkod. 12539165
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Kran:
(Borning Storlek) 4mm
(hålstorlek) 1,5 mm
(hålstorlek) 2,5 mm
Lednummer:
14/23
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12539165
Brand: Pyrex 443047N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Levereras med ihålig glaspropp och utbytbar PTFE-nyckel för fettfri prestanda. Pyrex™ Separeringstratt med lång leveransstam och PTFE-nyckel ger bra kontroll över vätske/vätska-gränssnittet.
  • Gilson stil med lång leveransskaft för bra kontroll av vätske/vätska-gränssnittet
  • Med utbytbar PTFE-nyckel för fettfri prestanda
  • Levereras med ihålig glaspropp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Inkluderar Ihålig glaspropp, PTFE-nyckel
Lednummer 24/29
Kran (hålstorlek) 2,5 mm
Produkttyp Separerande tratt