Läs mer
Pyrex™ Separeringstratt med lång leveransstam och PTFE-nyckel
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Kran:
(Borning Storlek) 4mm
(hålstorlek) 1,5 mm
(hålstorlek) 2,5 mm
Lednummer:
14/23
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Gilson stil med lång leveransskaft för bra kontroll av vätske/vätska-gränssnittet
- Med utbytbar PTFE-nyckel för fettfri prestanda
- Levereras med ihålig glaspropp
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Inkluderar | Ihålig glaspropp, PTFE-nyckel |
| Lednummer | 29/32 |
| Kran | (Borning Storlek) 4mm |
| Produkttyp | Separerande tratt |