Learn More
Pyrex™ Glastratt med kort stam
Click to view available options
Diameter (metrisk) Överst:
35 mm
45 mm
70 mm
80 mm
105 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Höjd (metrisk):
60 mm
78 mm
125 mm
144 mm
186 mm
220 mm
270 mm
345 mm
Packungsgröße:
Paket med 10
Varje
Beschreibung
Tillverkad av kemikalie- och värmebeständig Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Kortstam glastratt med 60 st° skålvinkel ger exakt passning av filterpapper.
- Med 60° skålvinkel för exakt passning av filterpapper
- Tillverkad av kemikalie- och värmebeständig Pyrex™ borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (metrisk) Överst | 125 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 12mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 220 mm |
| Certifikat och efterlevnad | NF B 35 032 |
| Diameter (metrisk) skiva | 185 till 240 mm (filterpappersstorlek) |
| Längd (metrisk) skaft | 122mm |
| Produkttyp | Kort stamtratt |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur