Läs mer
Pyrex™ Glastratt med kort stam
Diameter (metrisk) Överst:
35 mm
45 mm
70 mm
80 mm
105 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Höjd (metrisk):
60 mm
78 mm
125 mm
144 mm
186 mm
220 mm
270 mm
345 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Tillverkad av kemikalie- och värmebeständig Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Kortstam glastratt med 60 st° skålvinkel ger exakt passning av filterpapper.
- Med 60° skålvinkel för exakt passning av filterpapper
- Tillverkad av kemikalie- och värmebeständig Pyrex™ borosilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 80 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 8mm |
| Material | Pyrex Glas, Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 144 mm |
| Certifikat och efterlevnad | NF B 35 032 |
| Diameter (metrisk) skiva | 90 to 150 mm (Filter Paper) |
| Längd (metrisk) skaft | 82mm |
| Produkttyp | Kort stamtratt |